추천 제품
Grade
for GC derivatization
synthesis grade
Quality Level
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
8.8 mmHg ( 27 °C)
분석
≥98%
형태
liquid
반응 적합성
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
refractive index
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Improved silylation procedure for simultaneous detection of steroid hormones 17-α-ethynylestradiol and estrone.
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2