기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 50 °C (1 min), 15 °C/min to 180 °C, 7 °C/min to 230 °C, 30 °C/min to 380 °C (10 min)
detector: FID, 380 °C
carrier gas: helium, 3.0 mL/min
injection: 1 μL, cold on-column
sample: Method blank consisting of Butanetriol Internal Standard (44896-U) and Tricaprin Internal Standard (44897-U), derivatized with MSTFA then diluted in heptane
응용 분야
biofuels
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.