SML3216
Melarsoprol
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol, 2-(4-melamin-2-ylphenyl)-4-hydroxymethyl-1,3-dithia-2-arsolane, 2-p-(4,6-diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, Mel B, Melarsaprol, Melarsen B, RP 3854, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithiobenzenearsonous acid 3-hydroxypropylene ester
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=NC(NC2=CC=C(C=C2)[As]3SCC(S3)CO)=N1
InChI
1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
InChI key
JCYZMTMYPZHVBF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.