N3415
Nifurtimox
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(RS)-3-methyl-N-[(1E)-(5-nitro-2-furyl)methylene]thiomorpholin-4-amine 1,1-dioxide, (±)-Nifurtimox, 3-Methyl-4-(5′-nitrofurylidene-amino)-tetrahydro-4H-1,4-thiazine-1,1-dioxide; 4-((5-Nitrofurfurylidene)amino)-3-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, BAY 2502, Thiomorpholine, 3-methyl-4-((5-nitrofurfurylidene)amino)-,1,1-dioxide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
주관자
Bayer
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
InChI key
ARFHIAQFJWUCFH-IZZDOVSWSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research