주요 문서
RAB1936
Sigma-Aldrich
Human MIS/AMH ELISA
for Serum, Plasma, and Cell Culture Supernatants
동의어(들):
AMH, Anti-Muellerian hormone, MIS, Muellerian-inhibiting factor, Muellerian-inhibiting substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.84
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... AMH(268)
일반 설명
This ELISA antibody pair detects Human MIS. Other species not determined.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • RAB1936A HUMAN MIS ELISA PLATE (ITEM A) 96 wells
  • RAB1936C LYOPHILIZED HUMAN MIA PROTEIN STANDARD (ITEM C) 2 vials
  • RAB1936F BIOTINYLATED HUMAN MIA DETECTION ANTIBODY (ITEM F) 2 vials
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B) 25 mLSDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H) 12 mLSDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I) 8 mLSDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2) 15 mLSDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)