저장 온도
−20°C
기타 정보
Intended for use with ELISA kits.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
RABELADE-15ML | 4061838107282 |
RABELADE-15ML-KC | 4061838108401 |