추천 제품
1 of 4
이 품목 | 52599-U | 52607-U | 52601-U |
---|---|---|---|
70 Å pore size | 70 Å pore size | 70 Å pore size | 70 Å pore size |
reversed phase | reversed phase | reversed phase | reversed phase |
18% C loading | 18% C loading | 18% C loading | 18% C loading |
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded | C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded | C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded | C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded |
silica gel (irregularly shaped, acid washed) | silica gel (irregularly shaped, acid washed) | silica gel (irregularly shaped, acid washed) | silica gel (irregularly shaped, acid washed) |
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.