I6785
Anti-IRE1α antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ERN1, Anti-Endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Anti-IRE1, Anti-IRE1P, Anti-Inositol-requiring enzyme-1, Anti-Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~110 kDa
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using lysate of HEk-293T cells expressing human IRE1α
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human IRE1α
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ERN1(2081)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable