주요 문서
GENA933-1ML
Human IgG HRP Linked Whole Ab
Cytiva NA933-1ML
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.76
특징
wetted part: no
포장
pkg of 1 mL
제조업체/상표
Cytiva NA933-1ML
색상
Brown (light)
저장 온도
2-8°C
일반 설명
ECL Human IgG, HRP-linked whole Ab (from sheep). The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
특징 및 장점
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
ECL is a trademark of Cytiva
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)