분석
>98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
저장 조건
desiccated
solubility
DMSO: 15 mg/mL
H2O: slightly soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
InChI key
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
유전자 정보
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.