주요 문서
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
FEMA Number:
4192
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.163
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
licorice; cheesy; earthy; sweet
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)