PHR1616
Granisetron Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Granisetron hydrochloride, 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000396
traceable to USP 1298106
API family
granisetron
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
InChI key
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객