PHR1286
Gemfibrozil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 363
traceable to Ph. Eur. Y0000513
traceable to USP 1288500
API family
gemfibrozil
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PPARA(5465)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gemfibrozil is a cholesterol-lowering drug that effectively lowers the serum cholesterol, triglyceride, and low-density lipoprotein (LDL) levels. It also efficiently raises the serum high-density lipoprotein (HDL) levels. It is known to minimize the incidence of coronary heart diseases in humans.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.