PHR1210
Cumene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1151709
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
API family
cumene
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
6.5 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객