추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to NIST 3000
traceable to USP 1601146
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene