주요 문서
PHL83219
N-Methylcytisine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Caulophylline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
InChI key
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)