주요 문서
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
동의어(들):
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
229-998-8
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
lyophilized
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
83 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3