주요 문서
NIST1616B
Sulfur in kerosene
NIST® SRM® 1616b, (low level)
동의어(들):
Kerosene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.23 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
5 %
포장
pkg of 100 mL
제조업체/상표
NIST®
기술
XRF: suitable
bp
190-250 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
138.0 °F
Flash Point (°C)
58.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)