주요 문서
NIST2770
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2770, (40 mg/kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 10 x 10 mL
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
132.8 °F
Flash Point (°C)
56 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)