Key Documents
NIST2723B
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2723b, (nominal mass fraction 10mg/kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 100 mL
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
141.8 °F
Flash Point (°C)
61 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)