추천 제품
Grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-7 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.2% Aromatics (as naphthalene)
동점도
1.23 cSt(40 °C)
mp
<-50 °C
전이 온도
flash point 62 °C
solubility
insoluble <0.001 g/L
density
0.749-0.761 g/cm3 at 25 °C
양이온 미량물
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
저장 온도
2-30°C
일반 설명
결합
기타 정보
법적 정보
부속물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup