주요 문서
1.02547
Supelco
Pouring aid
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread, for single-use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.51
특징
for single-use
호환성
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread
저장 온도
no temp limit
일반 설명
for 1 L and 2.5 L glass bottles with S40 thread (for single-use)