주요 문서
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6N4O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
166.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
분석
≥95%
양식
powder
포함
≤11.0% water
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
재고 정보
available only in USA
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
InChI key
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
애플리케이션
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)