Key Documents
IT5SP0018
Millipore
Transport Kit - Hard-shell-type carrying case
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
36 in.
914 mm
너비
24 in.
depth
24 in.
중량
128 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany