항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
V9, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~58 kDa
종 반응성
hamster, monkey, dog, horse, bovine, rat, gerbil, chicken, pig, feline, human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- flow cytometry.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable