주요 문서
EX0550
Supelco
EDTA, Tetrasodium Salt
동의어(들):
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
EC 인덱스 번호:
200-573-9
양식
powder or crystals
Quality Level
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
전이 온도
flash point 350 °C
solubility
1000 g/L
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
분석 메모
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable