주요 문서
8.43955
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane
(stabilised) for synthesis
동의어(들):
2-Iodopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7I
CAS Number:
Molecular Weight:
169.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
200-859-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
mp
-90 °C
전이 온도
flash point 42 °C
density
1.703 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.680 - 1.720
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup