주요 문서
8.41188
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium borohydride
for synthesis
동의어(들):
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetra-n-butylammonium-tetrahydridoborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H40BN
CAS Number:
Molecular Weight:
257.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
251-658-2
양식
crystals
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
124-129 °C
전이 온도
flash point 140 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI key
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3