autoignition temp.
142 °C
효능
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
농도
27.8-28.8%
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
density
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
벌크 밀도
900‑1100 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay P: 27.8 - 28.8 %
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable