주요 문서
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyldiimidazole
for synthesis
동의어(들):
1,1′-Carbonyldiimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
208-488-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
powder
효능
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reaction type: Carbonylations
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]2(cncc2)C(=O)[n]1cncc1
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable