주요 문서
8.18532
Sigma-Aldrich
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
동의어(들):
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-603-9
NACRES:
NA.22
bp:
145-147 °C/1013 hPa
vapor pressure:
3.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
3.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
315 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
145-147 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
전이 온도
flash point 45 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
113.0 °F
Flash Point (°C)
45 °C