About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
불순물
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
증발 잔류물
<0.0005%
색상
colorless
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols