분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
InChI key
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C