주요 문서
8.05660
Sigma-Aldrich
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
동의어(들):
Lithium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Li
CAS Number:
Molecular Weight:
6.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141803
EC 인덱스 번호:
231-102-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Level
양식
solid
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay of Li: ≥ 99.0 %
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3