주요 문서
8.22284
Sigma-Aldrich
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
동의어(들):
Sodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na
CAS Number:
Molecular Weight:
22.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141806
EC 인덱스 번호:
231-132-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.6 hPa ( 400 °C)
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Content at Na: ≥ 99.0 %
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F
Flash Point (°C)
82 °C