5.08739
Cycloheximide
InSolution, ≥98%
동의어(들):
InSolution Cycloheximide, High Purity, 4-(( R)-2-((1 S,3 S,5 S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)piperidine-2,6-dione, Actidione, 4-((R)-2-((1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)piperidine-2,6-dione, Actidione
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
생화학적/생리학적 작용
translocase enzyme
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Lu, Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Cotter, T.G., et al. 1992. Anticancer Res.12, 773.
Takano, Y.S., et al. 1991. J. Pathol.163, 329.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3