product name
Ouabain, Octahydrate, Inhibits Na+,K+-ATPase.
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white to off-white
solubility
hot water: 10 mg/mL
room-temperature water: insoluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13?,15-,16+,17?,18+,19+,21+,22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
TYBARJRCFHUHSN-HMNHGHQSSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Na+,K+-ATPase
경고
재구성
기타 정보
Hasenauer, J., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3289.
Rakowski, F.F. 1993. J. Gen. Physiol.101, 117.
Mahaney, J.E., and Grisham, C.M. 1992. Biochemistry31, 2025.
Xu, Z.J., et al. 1992. J. Physiol.456, 405.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3