Key Documents
4.80940
SAFC
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103206
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
전이 온도
flash point 35 °C
density
0.970 g/cm3 at 20 °C
형식
mixture
저장 온도
2-30°C
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C