추천 제품
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Quality Level
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
양식
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
컬럼 내경 × 길이
5 mm × 30 mm
용적
0.6 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
용량
~100 mg, BSA binding capacity
응용 분야
gene therapy
mAb
vaccine development
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
일반 설명
5 x 30 mm
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOSIL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany