주요 문서
Z117935
Luer-to-Tubing Connector
female Luer to hose end, for tubing i.d., 1/16 ‑ 3/32 in., nickel plated
동의어(들):
environmental, veterinary
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40183110
NACRES:
NB.03
material
nickel plated
특징
for tubing i.d. 1/16 ‑ 3/32 in.
제조업체/상표
Cadence Science 6159
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. 316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z117935-4EA4061832530123