주요 문서
125145
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
동의어(들):
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.2ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Quality Level
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
형태
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
용적
0.2 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
용량
~100 mg, BSA binding capacity
응용 분야
gene therapy
mAb
vaccine development
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
일반 설명
5 x 10mm
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany