주요 문서
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
동의어(들):
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
206-982-9
NACRES:
NA.21
vapor pressure
405 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2