주요 문서
1.07033
Supelco
Benzene
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6
CAS Number:
Molecular Weight:
78.11
Beilstein:
969212
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
Grade:
ACS reagent
bp:
80 °C (lit.)
vapor pressure:
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Grade
ACS reagent
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C