주요 문서
870244C
Avanti
18:1 Glutaryl PE-alendronate
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl alendronate) (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H92N2Na3O17P3
CAS Number:
Molecular Weight:
1155.16
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1x1 mg (870244C-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL in chloroform
지질 유형
headgroup modified lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870244C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)