주요 문서
700362O
Avanti
(E,E,E)-Geranylgeraniol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H34O
Molecular Weight:
290.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352212
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
oil
포장
pkg of 1 x 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700362O-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)