주요 문서
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H42O2
CAS Number:
Molecular Weight:
338.57
FEMA Number:
4197
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.691
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam; floral; fruity
SMILES string
O(C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C(=O)C
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)