700015P
Avanti
7-ketocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
7-oxocholesterol; 7-oxo-5-cholesten-3β-ol-7-one; 5-cholesten-3β-ol-7-one; 3β-hydroxycholest-5-en-7-one; 110806
About This Item
추천 제품
설명
3β-hydroxy-5-cholestene-7-one
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 mg (700015P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700015P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700015P-50mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)C(=O)C=C2C1)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
일반 설명
애플리케이션
<li><strong>Cytoprotective effects of linolenic acid on 7-ketocholesterol-induced damage:</strong> This study highlights how specific fatty acids can mitigate the toxic effects of 7-ketocholesterol in neural and vascular cells, emphasizing potential therapeutic applications for neurodegenerative and cardiovascular diseases (Yammine et al., 2024).</li>
</ul>
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객