W320501
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate
≥98%, FG
동의어(들):
4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate, Sulfuryl acetate, Sulfurol acetate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty
SMILES string
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W320501-100G | |
W320501-1KG-K | 4061837820106 |
W320501-5KG | |
W320501-100G-K | 4061837820090 |
W320501-1DRUM-K | |
W320501-1KG | |
W320501-5KG-K | 4061837528200 |
W320501-SAMPLE | |
W320501-SAMPLE-K | 4061837528217 |