Key Documents
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H9B3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
173.53
Beilstein:
1709158
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
vapor pressure
30 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
InChI key
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter