주요 문서
SLW718247
Pyrex® Mortar
300 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 718247
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
718247
SciLabware
높이
90 mm
O.D.
120 mm
용량
300 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)